Få mere at vide
Ratiolab™ Bordstativ til affaldsposer
Artikelnummer. 16201462
Skift visning
Dimensioner (L x B):
300 x 500 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
16201462 300 x 500 mm
1 options
Artikelnummer. 16201462 Leverandør Ratiolab™ Leverandørnr. 7001430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00 DKK
    119.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 58.67 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Dette bordstativ til affaldsposer er 35 cm højt og rummer affaldsposer i størrelsen 300 x 500 mm.
  • Praktisk bordstativ, plastbelagt, med 3 gummifødder.
  • Til posestørrelse 300 x 500 mm
affald, engangs, stativ, pose
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Affaldssække, 300 x 500 mm
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B) 300 x 500 mm
Højde (metrisk) 35 cm