Beskrivelse
- Plads til to flasker på 75 til 121 mm i diameter og 290 mm lange
- Dæksæt fås til dobbelt eller tredobbelt kapacitet
- Kan betjenes i standard inkubatorer og kølerum (5° til 40 °C)
- Præcise og reproducerbare hastighedsjusteringer
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighedsområde | 0,1 til 3,8 rpm |
| Elektriske krav | 100/240 V, 50/60 Hz, 14 W |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 40 °C |
| Watt | 14 W |
| Certificeringer/compliance | CE, CSA, UL |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Dybde (metrisk) | 32.5 cm |
| Højde (metrisk) | 18 cm |
| Bredde (metrisk) | 32 cm |
| Show More |