Få mere at vide
Wheaton™ Bænk-top mini-flaske rulleapparat
Artikelnummer. p-8014258 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Model-:
C model
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10185812
Brand: Wheaton™ W348923C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For cell cultivation research or staining procedures. Wheaton™ Bench-Top Mini-Bottle Roller Apparatus allows for serum and media bottles, as well as culture tubes.
  • Plads til flasker på 38 til 60 mm i diameter og 240 mm lange
  • Dæksæt fås til dobbelt eller tredobbelt kapacitet
  • Præcise og reproducerbare hastighedsjusteringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 3 til 45 rpm
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz, 14 W
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 40 °C
Watt 14 W
Certificeringer/compliance CE, CSA, UL
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 32.5 cm
Højde (metrisk) 18 cm
Bredde (metrisk) 32 cm
Vægt (metrisk) 8 kg
Model- C model
Til brug med (applikation) Til vækst og observation af forskellige cellekulturer
Emballagemængde 1 stk.