Få mere at vide
Wheaton™ Bænk-top mini-flaske rulleapparat
Artikelnummer. 10185812 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Model-:
C model
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
10185812 C model Hver
1 options
Artikelnummer. 10185812 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. W348923C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18900.00 DKK
    14231.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 4668.31 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Til celledyrkningsforskning eller farvningsprocedurer. Wheaton™ Bench-Top Mini-Bottle Roller Apparatus giver mulighed for serum- og medieflasker samt dyrkningsrør.
  • Plads til flasker på 38 til 60 mm i diameter og 240 mm lange
  • Dæksæt fås til dobbelt eller tredobbelt kapacitet
  • Præcise og reproducerbare hastighedsjusteringer
Tekniske data
Hastighedsområde 3 til 45 rpm
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz, 14 W
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 40 °C
Watt 14 W
Certificeringer/compliance CE, CSA, UL
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 32.5 cm
Højde (metrisk) 18 cm
Bredde (metrisk) 32 cm
Vægt (metrisk) 8 kg
Model- C model
Til brug med (applikation) Til vækst og observation af forskellige cellekulturer
Emballagemængde 1 stk.