Få mere at vide
Fisherbrand™ Bænkstativ til vandpatroner
Artikelnummer. 11954199 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vandfiltrerings- og rensningspatroner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11954199 Vandfiltrerings- og rensningspatroner Hver
1 options
Artikelnummer. 11954199
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til montering af fire vandfiltrerings- og rensningspatroner. Fisherbrand™ Bænkstativ til vandpatroner har en aluminium- og plastkonstruktion for robusthed og holdbarhed.
  • Med nivelleringsfødder og indløbshane
  • Hurtigkobling for nem til-/frakobling
  • Leveres med 15/21 spids og 20/37 adapter
Tekniske data
Patronstørrelse 500 mm
Til brug med (udstyr) Vandfiltrerings- og rensningspatroner
Type Bænkstativ
Renhedsmåler medfølger Nej