Få mere at vide
Benazolin-ethylester 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313538
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30313538 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30313538 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV10450500AL100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benazolin-ethyl ester
CAS 25059-80-7
Analyt- eller komponentnavne Benazolin-ethyl ester
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C11 H10 Cl N O3 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H10ClNO3S/c1-2-16-9(14)6-13-10-7(12)4-3-5-8(10)17-11(13)15/h3-5H,2,6H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CN1C(=O)Sc2cccc(Cl)c12
IUPAC navn Ethyl 2-(4-chlor-2-oxo-1,3-benzothiazol-3-yl)acetat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 271.72
Mængde 5 ml
Formel vægt 271.007 g/mol