Få mere at vide
Benazeprilat, LoGiCal
Artikelnummer. 30460049
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460049 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460049 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0274.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benazeprilat
CAS 86541-78-8
Analyt- eller komponentnavne Benazeprilat
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H24 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benazepril Hydrochloride Imp. C (EP), Benazepril Imp. C (EP), Benazepril USP Related Compound C, Benazepril USP RC C, (2S)-2-[[(3S)-1-(Carboxymethyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoic Acid (Benazeprilat), 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, (3S)-, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, [S-(R*,R*)]-, Benazeprilat, Benazeprilate, CGS 14831, Benazepril Related Compound C (USP), Benazepril Related Compound C, Benazepril Hydrochloride Impurity C, Benazepril Impurity C
InChI formel InChI=1S/C22H24N2O5/c25-20(26)14-24-19-9-5-4-8-16(19)11-13-17(21(24)27)23-18(22(28)29)12-10-15-6-2-1-3-7-15/h1-9,17-18,23H,10-14H2,(H,25,26)(H,28,29)/t17-,18-/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL OC(=O)CN1C(=O)[C@H](CCc2ccccc12)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-[[(3S)-1-(carboxymethyl)-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutansyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 396.44
Mængde 10 mg
Formel vægt 396,1685 g/mol