Få mere at vide
Benazeprilat-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benazeprilat-d5 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24N2O5/c25-20(26)14-24-19-9-5-4-8-16(19)11-13-17(21(24)27)23-18(22(28)29)12-10-15-6-2-1-3-7-15/h1-9,17-18,23H,10-14H2,(H,25,26)(H,28,29)/t17-,18-/m0/s1/i1D,2D,3D,6D,7D |
| Formel vægt | 401.1999 |