missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benazepril tert-Butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30336673
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30336673 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30336673 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1198501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benazepril tert-Butyl Ester
CAS 109010-61-9
Molekylær formel C28H36N2O5
Mængde 1 g
Synonym 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, (3S)-, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, [S-(R*,R*)]-, 1,1-Dimethylethyl (3S)-3-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetate, Benazepril tert-Butyl Ester
InChI formel InChI=1S/C28H36N2O5/c1-5-34-27(33)23(17-15-20-11-7-6-8-12-20)29-22-18-16-21-13-9-10-14-24(21)30(26(22)32)19-25(31)35-28(2,3)4/h6-14,22-23,29H,5,15-19H2,1-4H3/t22-,23-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)OC(C)(C)C)C2=O
IUPAC navn ethyl (2S)-2-[[(3S)-1-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoate
Molekylvægt (g/mol) 480.6
Formel vægt 480.2624
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.