missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benazepril tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benazepril tert-Butyl Ester |
| CAS | 109010-61-9 |
| Molekylær formel | C28H36N2O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, (3S)-, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, [S-(R*,R*)]-, 1,1-Dimethylethyl (3S)-3-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetate, Benazepril tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H36N2O5/c1-5-34-27(33)23(17-15-20-11-7-6-8-12-20)29-22-18-16-21-13-9-10-14-24(21)30(26(22)32)19-25(31)35-28(2,3)4/h6-14,22-23,29H,5,15-19H2,1-4H3/t22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)OC(C)(C)C)C2=O |
| IUPAC navn | ethyl (2S)-2-[[(3S)-1-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 480.6 |
| Formel vægt | 480.2624 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?