Få mere at vide
Benazepril tert-Butyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30049234
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049234 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049234 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1229.120100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benazepril tert-Butyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benazepril tert-Butyl Ester
CAS 109010-61-9
Analyt- eller komponentnavne Benazepril tert-Butyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28H36N2O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, [S-(R*,R*)]-3-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, (3S)-, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, [S-(R*,R*)]-, 1,1-Dimethylethyl (3S)-3-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetate, Benazepril tert-Butyl Ester
InChI formel InChI=1S/C28H36N2O5/c1-5-34-27(33)23(17-15-20-11-7-6-8-12-20)29-22-18-16-21-13-9-10-14-24(21)30(26(22)32)19-25(31)35-28(2,3)4/h6-14,22-23,29H,5,15-19H2,1-4H3/t22-,23-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)OC(C)(C)C)C2=O
IUPAC navn ethyl (2S)-2-[[(3S)-1-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoate
Molekylvægt (g/mol) 480.6
Mængde 100 mg
Formel vægt 480.2624 g/mol