Få mere at vide
Benazepril Hydrochlorid, Mikromol™
Beskrivelse
Benazepril Hydrochlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benazepril hydrochloride |
| CAS | 86541-74-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Benazepril hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C24 H28 N2 O5 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benazepril Hydrochloride, (3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride, [S-(R*,R*)]-3-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride, Benazepril hydrochloride, CGS 14824A, CGS 14824A HCl, Lotensin, Lotension |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)O)C2=O |
| IUPAC navn | 2-[(3S)-3-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-1-yl]eddikesyre; hydrochlorid |
| Vis mere |