Få mere at vide
Benazepril-d5 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benazepril-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1279026-26-4 |
| Molekylær formel | C24H24D5ClN2O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenyl-d5-propyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid Hydrochloride, Lotensin-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m0./s1/i3D,4D,5D,8D,9D; |
| SMIL | O=C(OCC)[C@@H](N[C@@H]1C(N(CC(O)=O)C(C=CC=C2)=C2CC1)=O)CCC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H].Cl |
| IUPAC navn | 2-[(3S)-3-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butan-2-yl]amino]-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-1-yl]acetic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 465.98 |