Få mere at vide
Benactyzine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049488
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049488 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049488 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1826.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benactyzine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benactyzine N-Oxide
CAS 42771-70-0
Analyt- eller komponentnavne Benactyzine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H25 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benactyzine N-Oxide, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 2-(diethyloxidoamino)ethyl ester, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, N-oxide
InChI formel InChI=1S/C20H25NO4/c1-3-21(24,4-2)15-16-25-19(22)20(23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18/h5-14,23H,3-4,15-16H2,1-2H3
SMIL CC[N+]([O-])(CC)CCOC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn N,N-diethyl-2-(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxyethanamine oxide
Molekylvægt (g/mol) 343.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 343.1784 g/mol