Få mere at vide
Benactyzine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18000710
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18000710 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18000710 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1826.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benactyzine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benactyzine Hydrochloride
CAS 57-37-4
Analyt- eller komponentnavne Benactyzine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H25 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzilic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), Ethanol, 2-diethylamino-, benzilate-HCl (4CI), 2-Diethylaminoethyl benzilate hydrochloride, 2-Diethylaminoethyl diphenylglycolate hydrochloride, AY 5406, AY 5406-1, Actozine, Aktozin, Amisyl, Amitakon, Amizil, Amizyl, Amyzyl, Arcadine, Arkadin, Benactyzine chloride, Benactyzine hydrochloride, Benaktin, Cafron, Cedad, Cevanol, Destendo, Fobex, Ibiotyzil, Katron, Leucidil, Lucidil, Nervacton, Nervatil, Neuraktil, Neurobenzil, Neuroleptone, Nutinal, Parasan, Parazan, Parpon, Phobex, Procalm, Prokalm, Stoikon, Suavitil, Tranquillin, Valladan, Valladon, Win 5606, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), beta-Diethylaminoethyl benzilate hydrochloride, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C20H25NO3.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-24-19(22)20(23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,23H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 363.88
Mængde 100 mg
Formel vægt 363.1601 g/mol