Få mere at vide
Benactyzine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448786
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Product Code. Mængde
16448786 100 mg
1 options
Product Code. 16448786 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB1542A
MedChemExpress Benactyzine hydrochloride is a butyrylcholinesterase (BChE) inhibitor with a Ki of 0.010 mM.
Benactyzine hydrochloride is a butyrylcholinesterase (BChE) inhibitor with a Ki of 0.010 mM.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Benactyzine hydrochloride
CAS 57-37-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H26ClNO3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (412.22 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 50 mg/mL (137.41 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCCN(CC)CC)C(C1=CC=CC=C1)(O)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 363.88
Formel vægt 363.88
Procent renhed 99.69%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation