Få mere at vide
Benactyzine Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30459703
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459703 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459703 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1826.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benactyzine Hydrochloride
CAS 57-37-4
Analyt- eller komponentnavne Benactyzine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H25 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzilic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), Ethanol, 2-diethylamino-, benzilate-HCl (4CI), 2-Diethylaminoethyl benzilate hydrochloride, 2-Diethylaminoethyl diphenylglycolate hydrochloride, AY 5406, AY 5406-1, Actozine, Aktozin, Amisyl, Amitakon, Amizil, Amizyl, Amyzyl, Arcadine, Arkadin, Benactyzine chloride, Benactyzine hydrochloride, Benaktin, Cafron, Cedad, Cevanol, Destendo, Fobex, Ibiotyzil, Katron, Leucidil, Lucidil, Nervacton, Nervatil, Neuraktil, Neurobenzil, Neuroleptone, Nutinal, Parasan, Parazan, Parpon, Phobex, Procalm, Prokalm, Stoikon, Suavitil, Tranquillin, Valladan, Valladon, Win 5606, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), beta-Diethylaminoethyl benzilate hydrochloride, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C20H25NO3.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-24-19(22)20(23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,23H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 363.88
Mængde 10 mg
Formel vægt 363.1601 g/mol