missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bempedoic acid, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485118
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485118 10 mg
16451357 50 mg
16425846 100 mg
16407847 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16485118 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12357

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Bempedoic acid (ETC-1002) is an ATP-citrate lyase (ACL) inhibitor. Bempedoic acid (ETC-1002) activates AMPK.

Bempedoic acid (ETC-1002) is an ATP-citrate lyase (ACL) inhibitor. Bempedoic acid (ETC-1002) activates AMPK.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bempedoic acid
Fysisk form Solid
CAS 738606-46-7
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H36O5
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym ETC-1002 ESP-55016
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (290.28 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C(C)(C)CCCCCC(O)CCCCCC(C)(C)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 344.49
Formel vægt 344.49
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.