Få mere at vide
Bemotrizinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bemotrizinol |
| Analyt- eller komponentnavne | Bemotrizinol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C38H49N3O5/c1-6-10-12-26(8-3)24-45-30-18-20-32(34(42)22-30)37-39-36(28-14-16-29(44-5)17-15-28)40-38(41-37)33-21-19-31(23-35(33)43)46-25-27(9-4)13-11-7-2/h14-23,26-27,42-43H,6-13,24-25H2,1-5H3 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 627.3672 |
| Procent renhed | >95% |