missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bemesetron, MedChemExpress

Artikelnummer. 16468708
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16468708 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16468708 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1541

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Bemesetron (MDL 72222) is a selective 5-HT3 receptor antagonist with an IC50 of 0.33 nM. Neuroprotective effect.

Bemesetron (MDL 72222) is a selective 5-HT3 receptor antagonist with an IC50 of 0.33 nM. Neuroprotective effect.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bemesetron
CAS 40796-97-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H17Cl2NO2
Mængde 10 mg
Synonym MDL 72222
Opløselighedsinformation DMSO : 2 mg/mL (6.37 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O[C@@H]1C[C@@H](N2C)CC[C@@H]2C1)C3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3
Molekylvægt (g/mol) 314.21
Formel vægt 314.21
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.