Få mere at vide
Bemegride, Mikromol™
Beskrivelse
Bemegride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bemegride |
| CAS | 64-65-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bemegride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H13 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Glutarimide, 3-ethyl-3-methyl- (8CI), 2,6-Dioxo-4-methyl-4-ethylpiperidine, 3-Ethyl-3-methylglutarimide, 3-Methyl-3-ethylglutarimide, 4-Ethyl-4-methyl-2,6-dioxopiperidine, 4-Ethyl-4-methyl-2,6-piperidinedione, 4-Methyl-4-ethyl-2,6-dioxopiperidine, Agipnon, Ahypnon, Antibarbi, Bemegrid, Bemegride, Etimid, Eukraton, Malysol, Megibal, Megimid, Megimide, Methetharimide, Mikedimide, NP 13, NSC 168667, NSC 58187, Zentraleptin, 2,6-Piperidinedione, 4-ethyl-4-methyl-, beta-Ethyl-beta-methylglutarimide, beta-Methyl-beta-ethylglutarimide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2/c1-3-8(2)4-6(10)9-7(11)5-8/h3-5H2,1-2H3,(H,9,10,11) |
| SMIL | CCC1(C)CC(=O)NC(=O)C1 |
| IUPAC navn | 4-ethyl-4-methylpiperidine-2,6-dione |
| Vis mere |