Få mere at vide
Bemegride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049241
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049241 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049241 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1747.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bemegride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bemegride
CAS 64-65-3
Analyt- eller komponentnavne Bemegride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H13 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Glutarimide, 3-ethyl-3-methyl- (8CI), 2,6-Dioxo-4-methyl-4-ethylpiperidine, 3-Ethyl-3-methylglutarimide, 3-Methyl-3-ethylglutarimide, 4-Ethyl-4-methyl-2,6-dioxopiperidine, 4-Ethyl-4-methyl-2,6-piperidinedione, 4-Methyl-4-ethyl-2,6-dioxopiperidine, Agipnon, Ahypnon, Antibarbi, Bemegrid, Bemegride, Etimid, Eukraton, Malysol, Megibal, Megimid, Megimide, Methetharimide, Mikedimide, NP 13, NSC 168667, NSC 58187, Zentraleptin, 2,6-Piperidinedione, 4-ethyl-4-methyl-, beta-Ethyl-beta-methylglutarimide, beta-Methyl-beta-ethylglutarimide
InChI formel InChI=1S/C8H13NO2/c1-3-8(2)4-6(10)9-7(11)5-8/h3-5H2,1-2H3,(H,9,10,11)
SMIL CCC1(C)CC(=O)NC(=O)C1
IUPAC navn 4-ethyl-4-methylpiperidine-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 155.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 155.0946 g/mol