Få mere at vide
Bemegride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452266
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16452266 500 mg 500mg
16408736 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16452266 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1326
MedChemExpress Bemegride (3-Ethyl-3-methylglutarimide) is a central nervous system stimulant and antidote for barbiturate poisoning.
Bemegride (3-Ethyl-3-methylglutarimide) is a central nervous system stimulant and antidote for barbiturate poisoning.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bemegride
CAS 64-65-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H13NO2
Mængde 500 mg
Synonym 3-Ethyl-3-methylglutarimide Bemegrid
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (206.20 mM)
SMIL O=C(CC(C)(CC)C1)NC1=O
Molekylvægt (g/mol) 155.19
Formel vægt 155.19
Procent renhed 99.92%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation