Få mere at vide
Bemegride, LoGiCal
Artikelnummer. 30462578
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462578 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462578 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1747.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bemegride
CAS 64-65-3
Analyt- eller komponentnavne Bemegride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H13 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Glutarimide, 3-ethyl-3-methyl- (8CI), 2,6-Dioxo-4-methyl-4-ethylpiperidine, 3-Ethyl-3-methylglutarimide, 3-Methyl-3-ethylglutarimide, 4-Ethyl-4-methyl-2,6-dioxopiperidine, 4-Ethyl-4-methyl-2,6-piperidinedione, 4-Methyl-4-ethyl-2,6-dioxopiperidine, Agipnon, Ahypnon, Antibarbi, Bemegrid, Bemegride, Etimid, Eukraton, Malysol, Megibal, Megimid, Megimide, Methetharimide, Mikedimide, NP 13, NSC 168667, NSC 58187, Zentraleptin, 2,6-Piperidinedione, 4-ethyl-4-methyl-, beta-Ethyl-beta-methylglutarimide, beta-Methyl-beta-ethylglutarimide
InChI formel InChI=1S/C8H13NO2/c1-3-8(2)4-6(10)9-7(11)5-8/h3-5H2,1-2H3,(H,9,10,11)
Løsningstype Neat
SMIL CCC1(C)CC(=O)NC(=O)C1
IUPAC navn 4-ethyl-4-methylpiperidine-2,6-dione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 155.19
Mængde 10 mg
Formel vægt 155.0946 g/mol