Få mere at vide
Contec™ Bemcot™ M-3 og S2 Wipes
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15380388 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Produkttype:
M3 Wipes
Artikelnummer. Produkttype
15380388 M3 Wipes
1 options
Artikelnummer. 15380388 Leverandør Contec™ Leverandørnr. M3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5145.00 DKK
    4100.96 DKK / Pakke med 3000
    Spare 1044.04 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 03-03-2027
Rengør følsomt elektrisk udstyr i renrumsmiljøer. M-3 og S2 servietterne Contec™ Bemcot™ er ekstremt absorberende, bløde og har lidt linting. En åbningsflade fremmer partikelfjernelse.
  • For ISO Klasse 6 til 8 (Klasse 1000 til 100.000) anvendelser
  • Ekstremt absorberende, bløde og lavfnugtende engangsservietter
  • Varmebestandig til rengøring af højtemperatur-procesudstyr og diffusionsovne
  • Designet til kompaktdisk- og magnetbåndindustrien
  • Ankommer i en kvart foldet for at fremme korrekt aftørringsprotokol
  • Designet til brug på følsomt elektrisk udstyr i renrumsmiljøer
  • Fremstillet af eneudviklet 100% filament-rayon, der absorberer 13 gange sin egen vægt i væske
  • Aperturet overflade fremmer partikelfjernelse
Ordreinfo
To størrelser er tilgængelige, i kvartfolds-stil for at fremme korrekt tørreprotokol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype M3 Wipes
Længde (engelsk) 10 tommer
Længde (metrisk) 25.4 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 25.4 cm
Materiale Rayon
Certificeringer/compliance ISO Klasse 6 og 8
Dimensioner (L x B) 10 x 10 tommer
Til brug med (applikation) Designet til brug på følsomt elektrisk udstyr samt i kompaktdisk- og magnetbåndindustrien