Få mere at vide
Bemcentinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476328
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16476328 10 mg 10mg
16456646 100 mg -
16412447 50 mg -
16438917 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16476328 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15150
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Bemcentinib (R428) is a potent and selective inhibitor of Axl with an IC50 of 14 nM.
Bemcentinib (R428) is a potent and selective inhibitor of Axl with an IC50 of 14 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bemcentinib
Fysisk form Solid
CAS 1037624-75-1
Farve Pink
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H34N8
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym R428 BGB324
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (49.34 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL NC1=NC(NC2=CC(CC[C@@H](N3CCCC3)CC4)=C4C=C2)=NN1C(N=N5)=CC6=C5C7=CC=CC=C7CCC6
Molekylvægt (g/mol) 506.64
Formel vægt 506.64
Procent renhed 95.02%