Få mere at vide
Bemcentinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Bemcentinib (R428) is a potent and selective inhibitor of Axl with an IC50 of 14 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bemcentinib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1037624-75-1 |
| Farve | Pink |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H34N8 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | R428 BGB324 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (49.34 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Vis mere |