Få mere at vide
Brady™ Bælteclips til M210 og M211 printere
Artikelnummer. 17673215 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Mængde:
1
Artikelnummer. Mængde
17673215 1
1 options
Artikelnummer. 17673215 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00 DKK
    117.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.34 DKK
    6% Slukket
På lager
Transporter dine M210- eller M211-etiketprintere sikkert, mens du arbejder - fastgør blot til printeren og fastgør derefter til dit værktøjsbælte.
  • Giver mulighed for håndfri transport
  • Fastgøres nemt til et bælte eller værktøjsbælte
  • Højstyrke, rustfrit stål metalclips
  • Tilspidset, slankt design
Tekniske data
Produkttype Bæretaske
Til brug med (udstyr) Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 etiketprinter
Bredde (engelsk) 2,2 tommer
Bredde (metrisk) 57 mm
Højde (engelsk) 2,7 tommer
Højde (metrisk) 69 mm
Dybde (engelsk) 0,4 tommer.
Dybde (metrisk) 10 mm
Dimensioner (L x B) 57.15 mm (W) x 68.58 mm (H) x 10.16 mm (D)
Farveevne Sort
Inkluderer Bælteclips
Model- M21-BÆLTECLIPS
Vægt (metrisk) 36.39 g
Til brug med (applikation) Bære eller transportere etiketprinter
Mængde 1
Alternativt varenummer M21-BÆLTECLIP