missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Belotecan hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16476226
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16476226 100 mg -
16458437 5 mg -
16455758 10 mg -
16421917 50 mg 50mg
16403376 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16476226 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13566A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Belotecan hydrochloride (CKD-602 hydrochloride), a Topoisomerase I inhibitor, is a synthetic camptothecin derivative.

Belotecan hydrochloride (CKD-602 hydrochloride), a Topoisomerase I inhibitor, is a synthetic camptothecin derivative.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Belotecan hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 213819-48-8
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H28ClN3O4
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym CKD-602
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (53.20 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=C(CCNC(C)C)C5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)=O.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 469.96
Formel vægt 469.96
Procent renhed 98.25%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.