Få mere at vide
Belnacasan, MedChemExpress
Beskrivelse
Belnacasan (VX-765) is an orally bioactive prodrug of VRT-043198, which is a potent and selective inhibitor of IL-converting enzyme (ICE)/caspase-1 with Kis of 0.8 nM and less than 0.6 nM for caspase-1 and caspase-4, respectively. Belnacasan (VX-765) inhibits the release of LPS-induced IL-1β and IL-18 by human PBMCs with an IC50 of ∼0.7 μM.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Belnacasan |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 273404-37-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H33ClN4O6 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | VX-765 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 260 mg/mL (510.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?