missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Belnacasan, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485548
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16485548

Brand: Medchem Express HY13205

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Belnacasan (VX-765) is an orally bioactive prodrug of VRT-043198, which is a potent and selective inhibitor of IL-converting enzyme (ICE)/caspase-1 with Kis of 0.8 nM and less than 0.6 nM for caspase-1 and caspase-4, respectively. Belnacasan (VX-765) inhibits the release of LPS-induced IL-1β and IL-18 by human PBMCs with an IC50 of ∼0.7 μM.

Belnacasan (VX-765) is an orally bioactive prodrug of VRT-043198, which is a potent and selective inhibitor of IL-converting enzyme (ICE)/caspase-1 with Kis of 0.8 nM and less than 0.6 nM for caspase-1 and caspase-4, respectively. Belnacasan (VX-765) inhibits the release of LPS-induced IL-1β and IL-18 by human PBMCs with an IC50 of ∼0.7 μM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Belnacasan
Fysisk form Powder
CAS 273404-37-8
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H33ClN4O6
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym VX-765
Opløselighedsinformation DMSO : 260 mg/mL (510.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL ClC1=C(N)C=CC(C(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N2[C@H](C(N[C@H]3CC(O[C@H]3OCC)=O)=O)CCC2)=O)=O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 509.0
Formel vægt 509.0
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.