Få mere at vide
Kalibreringsstandarder, Bellingham and Stanley™
Artikelnummer. 12998574
Skift visning
Mængde:
5 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12998574 5 pakker Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 12998574 Leverandør Bellingham Stanley Leverandørnr. 90518
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Bellingham Stanley Kalibreringsstandarder, Antal: 5 pk., Sporbarhed til NIST: Ja
Bellingham& Stanley tilbyde en række sporbare kalibreringsmaterialer til verifikation og kalibrering af refraktometre. AG-væsker og kalibreringsolier leveres i pakker med 5 x 5 ml glasflasker og ledsaget af et UKAS-kalibreringscertifikat, der viser værdier ved °20 C og 589,3 nm, disse certificerede referencematerialer giver en ideel løsning til dine refraktometerkalibreringsbehov. Kvartskontrolplader (QCP) tilbydes også til verifikation og kalibrering af polarimetre og leveres med et overensstemmelsescertifikat, der viser værdier ved natrium og NIR for både vinkel- og sukkerskalaer. En termisk blok er tilgængelig til brug med Bellingham and Stanley ADP-polarimetre, det huser den eksterne temperatursensor, hvilket muliggør brugen af kvartstemperaturkompensation. QCP'er kan leveres med UKAS Certificate of Calibration, der viser sporbarhed til PTB som en valgfri service. For andre temperaturer end °20 C er både RI- og Brix-værdier tilgængelige på producentens 'websted.
  • RI og Brix værdier
  • Stort udvalg af værdier
  • 12 måneders gyldighed
  • UKAS kalibreringscertifikat
  • Sporbar til NIST og ICUMSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 pakker