Få mere at vide
Emma Safety Footwear Bellagio XD Safety Shoes
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Nitrile rubber heat resistant outsole
- Full grain leather construction
- ESD certified
- Chrome-free lining
- Sanitized
Tekniske data
Tekniske data
| Design | Bellagio XD |
| Materiale | Leather |
| Størrelse | 44 |