Få mere at vide
Belinostat (PXD-101), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Belinostat |
| CAS | 414864-00-9 |
| Molekylær formel | C15 H14 N2 O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Belinostat (PXD-101), PX 105684, PXD 101, PXD-101, 2-Propenamide, N-hydroxy-3-[3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]-, N-Hydroxy-3-[3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]-2-propenamide, N-Hydroxy-3-(3-phenylsulfamoylphenyl)acrylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2O4S/c18-15(16-19)10-9-12-5-4-8-14(11-12)22(20,21)17-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,17,19H,(H,16,18) |
| SMIL | ONC(=O)C=Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-[3-(phenylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enehydroxamic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.35 |
| Formel vægt | 318.0674 |