Få mere at vide
Belinostat Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Belinostat Amide |
| CAS | 1485081-57-9 |
| Molekylær formel | C15H14N2O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (2E)-3-[3-[(Phenylamino)sulfonyl]phenyl]-2-propenamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2O3S/c16-15(18)10-9-12-5-4-8-14(11-12)21(19,20)17-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,17H,(H2,16,18)/b10-9+ |
| SMIL | NC(=O)\C=C\c1cccc(c1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2 |
| IUPAC navn | (E)-3-[3-(phenylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.35 |