missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Belinostat Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Belinostat Amide |
| CAS | 1485081-57-9 |
| Molekylær formel | C15H14N2O3S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2E)-3-[3-[(Phenylamino)sulfonyl]phenyl]-2-propenamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2O3S/c16-15(18)10-9-12-5-4-8-14(11-12)21(19,20)17-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,17H,(H2,16,18)/b10-9+ |
| SMIL | NC(=O)\C=C\c1cccc(c1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2 |
| IUPAC navn | (E)-3-[3-(phenylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.35 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?