Få mere at vide
Belinostat Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Belinostat Acid |
| CAS | 866323-87-7 |
| Molekylær formel | C15H13NO4S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2E)-3-[3-[(Phenylamino)sulfonyl]phenyl]-2-propenoic Acid, (E)-3-(3-(N-Phenylsulfamoyl)phenyl)acrylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO4S/c17-15(18)10-9-12-5-4-8-14(11-12)21(19,20)16-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,16H,(H,17,18)/b10-9+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\c1cccc(c1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2 |
| IUPAC navn | (E)-3-[3-(phenylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.33 |