Få mere at vide
Belamcandol B (contains up to 20% trans isomer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Belamcandol B |
| CAS | 137786-94-8 |
| Molekylær formel | C22H36O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-Methoxy-5-(10Z)-10-pentadecen-1-yl-phenol, (Z)-3-Methoxy-5-(10-pentadecenyl)phenol, 3-Methoxy-5-(10Z)-10-pentadecenylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C22H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-17-21(23)19-22(18-20)24-2/h6-7,17-19,23H,3-5,8-16H2,1-2H3/b7-6- |
| SMIL | CCCC\C=C/CCCCCCCCCc1cc(O)cc(OC)c1 |
| IUPAC navn | 3-methoxy-5-[(Z)-pentadec-10-enyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.52 |
| Formel vægt | 332.2715 |