Få mere at vide
Bel-Art™ ProCulture™ Micro-Tube Homogenizer: støde og rør
Artikelnummer. 15795513
Skift visning
Emballagetype:
Bulk pakke
Individuel pakke
Prøvevolumen (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Produkttype:
Støder
støder
støder og rør
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagetype Prøvevolumen (metrisk) Produkttype
15795513 Bulk pakke 1,5 ml støder
17739824 Individuel pakke 0,5 ml støder og rør
15411864 Individuel pakke 1,5 ml støder og rør
17759824 Bulk pakke 1,5 ml støder og rør
17729824 Individuel pakke 0,5 ml Støder
17573016 Individuel pakke 1,5 ml støder
17749824 Bulk pakke 0,5 ml støder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15795513 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F650009002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00 DKK
    650.07 DKK / Pakke med 100
    Spare 164.93 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Kemisk og varmebestandig, farvestoffri
Matchede støderspidser og mikrorør kan bruges enten med homogenisator eller med håndbehandling.
  • Snævre tolerancer, grundig homogenisering og slibning af materialer
  • Kemisk og varmebestandig, farvestoffri for at eliminere potentiel udvaskning af tungmetaller til prøver
  • Fremstillet og pakket i klasse 10.000 renrum
  • Certificeret DNase, RNase og Pyrogen-fri
  • Fremstillet af animalsk og phalat/phalate-ester fri polypropylen
  • Fås i individuelle eller bulkpakninger
støde
  • Unikt ribbet skaft giver præcis fingerkontrol af homogenisering til forskydningsfølsomme prøver
  • Passer til de fleste motoriserede mixeradaptere
Rør
  • Rørbund 25 % tykkere bund end industristandard
  • Frostede side- og hætteflader til mærkning, positiv forsegling med snaphætte og gennemborelig top
Tekniske data
Spænding 0/1 V
Prøvevolumen (metrisk) 1,5 ml
Materiale Polypropylen
Dnase Free Ja
Til brug med (udstyr) Micro-Tube homogenisator system
Emballagemængde 100/Pk.
Emballagetype Bulk pakke
RNase fri Ja
Produkttype støder