Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tyndvægget kvarts NMR-rør
Shop alle SP Scienceware produkterBeskrivelse
Fremstillet i en state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facilitet ved hjælp af en unik præcisionskrympe- og slibeproces til at forme den indre overflade med maksimeret fyldningsfaktor.
- Naturligt forekommende kvarts opretholder en transmissionshastighed på over 85 % (10 mm tykkelse, med hensyntagen til refleksionstab) over 265 nm, hvilket gør kvartsrør at foretrække i fotokemistudier
- Halvdelen af den dielektriske konstant af Pyrextrademark (TM) glas hjælper med at forbedre kvalitetsfaktoren
- Lav bortæthed på eller under 0,1 ppm garanterer en ren baggrund i Boron-11 NMR undersøgelser
- Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
- For at maksimere SNR har Precision NMR Quartz Tubes minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming
- Indvendig overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
- 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og kontrol af optiske overfladefejl
Tekniske data
Tekniske data
| Camber (metrisk) | 25μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 51μ m |
| Længde (metrisk) | 228.6 mm |
| Materiale | Quartz |
| Produkttype | High Precision NMR Sample Tube |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4,±936 0,0065 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4,±2065 0,0065 mm |
| Feltstyrke | 300MHz |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Tykkelse (metrisk) væg | 0.38 mm |
| Vis mere |