Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tyndvægget kvarts NMR-rør
Artikelnummer. 15309028 Shop alle SP Scienceware produkter
Model-:
507-PP-7QTZ-5
507-PP-8QTZ-5
507-PP-9QTZ-5
528-PP-7QTZ-5
528-PP-8QTZ-5
528-PP-9QTZ-5
535-PP-7QTZ-5
535-PP-8QTZ-5
535-PP-9QTZ-5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15309028
Brand: Wilmad-LabGlass™ 666070595
Wilmad Præcisions NMR kvartsrør har en ekstrem lav termisk ekspansionshastighed og høj trækstyrke, som er 14 gange mere robust under afkøling/opvarmningsprocessen end Type 1 Klasse A glasrør
Fremstillet i en state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facilitet ved hjælp af en unik præcisionskrympe- og slibeproces til at forme den indre overflade med maksimeret fyldningsfaktor.
  • Naturligt forekommende kvarts opretholder en transmissionshastighed på over 85 % (10 mm tykkelse, med hensyntagen til refleksionstab) over 265 nm, hvilket gør kvartsrør at foretrække i fotokemistudier
  • Halvdelen af den dielektriske konstant af Pyrextrademark (TM) glas hjælper med at forbedre kvalitetsfaktoren
  • Lav bortæthed på eller under 0,1 ppm garanterer en ren baggrund i Boron-11 NMR undersøgelser
  • Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
  • For at maksimere SNR har Precision NMR Quartz Tubes minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming
  • Indvendig overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
  • 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og kontrol af optiske overfladefejl
Tekniske data
Camber (metrisk) 6μ m
Koncentricitet (metrisk) 13μ m
Længde (metrisk) 228.6 mm
Materiale Quartz
Produkttype High Precision NMR Sample Tube
Diameter (metrisk) Udvendig 4,±936 0,0065 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4,±2065 0,0065 mm
Feltstyrke 600MHz
Længde (engelsk) 9 tommer
Tykkelse (metrisk) væg 0.38 mm
Model- 535-PP-9QTZ-5