Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tyndvæggede præcisions-NMR-rør
Artikelnummer. 15388968
Skift visning
Længde (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Model-:
505-PS-7-5
505-PS-8-5
505-PS-9-5
506-PP-7-5
506-PP-8-5
507-PP-7-5
507-PP-9-5
526-PP-7-5
526-PP-8-5
527-PP-7-5
527-PP-8-5
527-PP-9-5
528-PP-7-5
528-PP-8-5
528-PP-9-5
535-PP-7-5
535-PP-8-5
535-PP-9-5
541-PP-7-5
541-PP-8-5
542-PP-7-5
Feltstyrke:
1000 MHz
100MHz
200 MHz
300 MHz
350 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
800 MHz
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
21 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Model- | Feltstyrke | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 15388968 | 203,2 mm | 528-PP-8-5 | 500 MHz | - |
| 15358768 | 178 mm | 505-PS-7-5 | 100MHz | - |
| 15378768 | 203,2 mm | 505-PS-8-5 | 100MHz | Pakke med 5 |
| 15388768 | 228,6 mm | 505-PS-9-5 | 100MHz | Pakke med 5 |
| 15308798 | 178 mm | 506-PP-7-5 | 200 MHz | - |
| 15318798 | 203,2 mm | 506-PP-8-5 | 200 MHz | Pakke med 5 |
| 15308818 | 178 mm | 507-PP-7-5 | 300 MHz | - |
| 15328818 | 228,6 mm | 507-PP-9-5 | 300 MHz | - |
| 31877406 | 178 mm | 526-PP-7-5 | 350 MHz | - |
| 15328878 | 203,2 mm | 526-PP-8-5 | 350 MHz | Pakke med 5 |
| 15318918 | 178 mm | 527-PP-7-5 | 400 MHz | - |
| 15338918 | 203,2 mm | 527-PP-8-5 | 400 MHz | - |
| 15348918 | 228,6 mm | 527-PP-9-5 | 400 MHz | Pakke med 5 |
| 15378968 | 178 mm | 528-PP-7-5 | 500 MHz | - |
| 15398968 | 228,6 mm | 528-PP-9-5 | 500 MHz | Pakke med 5 |
| 15339008 | 178 mm | 535-PP-7-5 | 600 MHz | - |
| 15349008 | 203,2 mm | 535-PP-8-5 | 600 MHz | - |
| 15359008 | 228,6 mm | 535-PP-9-5 | 600 MHz | Pakke med 5 |
| 15379028 | 178 mm | 541-PP-7-5 | 800 MHz | - |
| 15389028 | 203,2 mm | 541-PP-8-5 | 800 MHz | Pakke med 5 |
| 15358738 | 178 mm | 542-PP-7-5 | 1000 MHz | Pakke med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Artikelnummer.
15388968
Leverandør
Bel-Art™
Leverandørnr.
665000585
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
890.00 DKK
855.95 DKK / Pakke med 5
Spare 34.05 DKK
3% Slukket
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Beskrivelse
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Fremstillet i et topmoderne ISO anlæg 9001:2008 USA ved hjælp af en unik præcisionskrympning og slibningsproces til at forme den indvendige overflade med maksimal fyldningsfaktor.
- Den indvendige overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
- Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for et temperaturtrin på 120 °C
- Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
- Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravene til Type 1 klasse A-glas fra ASTM E438
- 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og optiske overfladefejlkontroller
Tekniske data
Tekniske data
| Camber (metrisk) | 13μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 25 μm |
| Længde (metrisk) | 203,2 mm |
| Materiale | Glas (Type 1, Klasse A) |
| Produkttype | NMR-rør |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4,±9635 0,0065 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4,±2065 0,0065 mm |
| Feltstyrke | 500 MHz |
| Længde (engelsk) | 8 tommer |
| Tykkelse (metrisk) væg | 0.38 mm |
| Model- | 528-PP-8-5 |
| Vis mere Vis mindre |