Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tyndvæggede præcisions-NMR-rør
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Brand:  Bel-Art™ 66100-0595
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15388768
Advarsel:
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Fremstillet i en state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facilitet ved hjælp af en unik præcisionskrympe- og slibeproces til at forme den indre overflade med maksimeret fyldningsfaktor.
  • Indvendig overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
  • Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for et temperaturtrin på 120 °C
  • Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
  • Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravet til Type 1 Klasse A glas fra ASTM E438
  • 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og kontrol af optiske overfladefejl
Tekniske data
Tekniske data
51μ m
228.6 mm
4,±21 0,13 mm
9 tommer
505-PS-9-5
76μ m
4,±9635 0,0065 mm
100MHz
0.38 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tyndvæggede præcisions-NMR-rør > Model 505-PS-9-5; 100 MHz; 9 in. L; 4.9635±0.0065mm O.D.