Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tyndvæggede præcisions-NMR-rør
Artikelnummer. 15378968 Shop alle SP Scienceware produkter| Code produit. | Længde (metrisk) | Model- | Feltstyrke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15378968 | 178 mm | 528-PP-7-5 | 500 MHz | - |
| 15358768 | 178 mm | 505-PS-7-5 | 100MHz | - |
| 15378768 | 203,2 mm | 505-PS-8-5 | 100MHz | Pakke med 5 |
| 15388768 | 228,6 mm | 505-PS-9-5 | 100MHz | Pakke med 5 |
| 15308798 | 178 mm | 506-PP-7-5 | 200 MHz | - |
| 15318798 | 203,2 mm | 506-PP-8-5 | 200 MHz | Pakke med 5 |
| 15348798 | 228,6 mm | 506-PP-9-5 | 200 MHz | Pakke med 5 |
| 15308818 | 178 mm | 507-PP-7-5 | 300 MHz | - |
| 15318818 | 203,2 mm | 507-PP-8-5 | 300 MHz | Pakke med 5 |
| 15328818 | 228,6 mm | 507-PP-9-5 | 300 MHz | - |
| 15308878 | 178 mm | 526-PP-7-5 | 350 MHz | Pakke med 5 |
| 15328878 | 203,2 mm | 526-PP-8-5 | 350 MHz | Pakke med 5 |
| 15338878 | 228,6 mm | 526-PP-9-5 | 350 MHz | Pakke med 5 |
| 15318918 | 178 mm | 527-PP-7-5 | 400 MHz | - |
| 15338918 | 203,2 mm | 527-PP-8-5 | 400 MHz | - |
| 15348918 | 228,6 mm | 527-PP-9-5 | 400 MHz | Pakke med 5 |
| 15388968 | 203,2 mm | 528-PP-8-5 | 500 MHz | - |
| 15398968 | 228,6 mm | 528-PP-9-5 | 500 MHz | Pakke med 5 |
| 15339008 | 178 mm | 535-PP-7-5 | 600 MHz | - |
| 15349008 | 203,2 mm | 535-PP-8-5 | 600 MHz | - |
| 15359008 | 228,6 mm | 535-PP-9-5 | 600 MHz | Pakke med 5 |
| 15379028 | 178 mm | 541-PP-7-5 | 800 MHz | - |
| 15389028 | 203,2 mm | 541-PP-8-5 | 800 MHz | Pakke med 5 |
| 15358738 | 178 mm | 542-PP-7-5 | 1000 MHz | Pakke med 5 |
| 15368738 | 203,2 mm | 542-PP-8-5 | 1000 MHz | Pakke med 5 |
Code produit. 15378968
Marque: Bel-Art™ 665000575
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27994" for at få din tilbudspris.
Description
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
- Indvendig overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
- Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for et temperaturtrin på 120 °C
- Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
- Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravet til Type 1 Klasse A glas fra ASTM E438
- 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og kontrol af optiske overfladefejl
Spécification
Spécification
| Camber (metrisk) | 13μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 25 μm |
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Materiale | Borosilikatglas; opfylder krav. af Type 1 Klasse A glas fra ASTM E438 |
| Produkttype | NMR Tube |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4,±9635 0,0065 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4,±2065 0,0065 mm |
| Feltstyrke | 500 MHz |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Tykkelse (metrisk) væg | 0.38 mm |
| Model- | 528-PP-7-5 |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.