Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tyndvæggede præcisions-NMR-rør
Artikelnummer. 15368738 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Model-:
505-PS-7-5
505-PS-8-5
505-PS-9-5
506-PP-7-5
506-PP-8-5
506-PP-9-5
507-PP-7-5
507-PP-8-5
507-PP-9-5
526-PP-7-5
526-PP-8-5
526-PP-9-5
527-PP-7-5
527-PP-8-5
527-PP-9-5
528-PP-7-5
528-PP-8-5
528-PP-9-5
535-PP-7-5
535-PP-8-5
535-PP-9-5
541-PP-7-5
541-PP-8-5
542-PP-7-5
542-PP-8-5
Feltstyrke:
1000MHz
100MHz
200MHz
300MHz
350MHz
400MHz
500MHz
600MHz
800MHz
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Artikelnummer. 15368738
Brand: Bel-Art™ 660100585
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Manufactured in a state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facility using a unique precision shrinking and grinding process to shape the inner surface with maximized filling factor.
  • Inner surface is resistant to strong acid and base at ambient temperature
  • Can be operated safely at temperatures up to 230°C, and within a temperature step of 120°C
  • Rated as hydrolytic class 1
  • Made from borosilicate glass that meets the requirement of Type 1 Class A glass from ASTM E438
  • 100% inspection with multiple NIST traceable gauges and optical surface defect checks
Tekniske data
Camber (metrisk) 3.8 μm
Koncentricitet (metrisk) 3.8 μm
Længde (metrisk) 203.2 mm
Materiale Glass (Type 1, Class A)
Diameter (metrisk) Udvendig 4.9635±0.0065 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.2065±0.0065 mm
Feltstyrke 1000MHz
Længde (engelsk) 8 in.
Tykkelse (metrisk) væg 0.38 mm
Model- 542-PP-8-5