Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tyndvæggede præcisions-NMR-rør
Artikelnummer. 15358768
Skift visning
Længde (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Model-:
505-PS-7-5
505-PS-8-5
505-PS-9-5
506-PP-7-5
506-PP-8-5
507-PP-7-5
507-PP-9-5
526-PP-7-5
526-PP-8-5
527-PP-7-5
527-PP-8-5
527-PP-9-5
528-PP-7-5
528-PP-8-5
528-PP-9-5
535-PP-7-5
535-PP-8-5
535-PP-9-5
541-PP-7-5
541-PP-8-5
542-PP-7-5
Feltstyrke:
1000 MHz
100MHz
200 MHz
300 MHz
350 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
800 MHz
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Model- Feltstyrke Pakningsstørrelse
15358768 178 mm 505-PS-7-5 100MHz -
15378768 203,2 mm 505-PS-8-5 100MHz Pakke med 5
15388768 228,6 mm 505-PS-9-5 100MHz Pakke med 5
15308798 178 mm 506-PP-7-5 200 MHz -
15318798 203,2 mm 506-PP-8-5 200 MHz Pakke med 5
15308818 178 mm 507-PP-7-5 300 MHz -
15328818 228,6 mm 507-PP-9-5 300 MHz -
31877406 178 mm 526-PP-7-5 350 MHz -
15328878 203,2 mm 526-PP-8-5 350 MHz Pakke med 5
15318918 178 mm 527-PP-7-5 400 MHz -
15338918 203,2 mm 527-PP-8-5 400 MHz -
15348918 228,6 mm 527-PP-9-5 400 MHz Pakke med 5
15378968 178 mm 528-PP-7-5 500 MHz -
15388968 203,2 mm 528-PP-8-5 500 MHz -
15398968 228,6 mm 528-PP-9-5 500 MHz Pakke med 5
15339008 178 mm 535-PP-7-5 600 MHz -
15349008 203,2 mm 535-PP-8-5 600 MHz -
15359008 228,6 mm 535-PP-9-5 600 MHz Pakke med 5
15379028 178 mm 541-PP-7-5 800 MHz -
15389028 203,2 mm 541-PP-8-5 800 MHz Pakke med 5
15358738 178 mm 542-PP-7-5 1000 MHz Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Artikelnummer. 15358768 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. 661000575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00 DKK
    382.98 DKK / Pakke med 5
    Spare 14.02 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Fremstillet i et topmoderne ISO anlæg 9001:2008 USA ved hjælp af en unik præcisionskrympning og slibningsproces til at forme den indvendige overflade med maksimal fyldningsfaktor.
  • Den indvendige overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
  • Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for et temperaturtrin på 120 °C
  • Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
  • Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravene til Type 1 klasse A-glas fra ASTM E438
  • 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og optiske overfladefejlkontroller
Tekniske data
Camber (metrisk) 51μ m
Koncentricitet (metrisk) 76μ m
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Glas (Type 1, Klasse A)
Produkttype NMR-rør
Diameter (metrisk) Udvendig 4,±9635 0,0065 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4,±21 0,13 mm
Feltstyrke 100MHz
Længde (engelsk) 7 tommer
Tykkelse (metrisk) væg 0.38 mm
Model- 505-PS-7-5