Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tyndvæggede præcisions-NMR-rør
Artikelnummer. 15339008 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Model-:
505-PS-7-5
505-PS-8-5
505-PS-9-5
506-PP-7-5
506-PP-8-5
506-PP-9-5
507-PP-7-5
507-PP-8-5
507-PP-9-5
526-PP-7-5
526-PP-8-5
526-PP-9-5
527-PP-7-5
527-PP-8-5
527-PP-9-5
528-PP-7-5
528-PP-8-5
528-PP-9-5
535-PP-7-5
535-PP-8-5
535-PP-9-5
541-PP-7-5
541-PP-8-5
542-PP-7-5
542-PP-8-5
Feltstyrke:
1000 MHz
100MHz
200 MHz
300 MHz
350 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
800 MHz
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Artikelnummer. 15339008
Brand: Bel-Art™ 666000575
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Fremstillet i en state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facilitet ved hjælp af en unik præcisionskrympe- og slibeproces til at forme den indre overflade med maksimeret fyldningsfaktor.
  • Indvendig overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
  • Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for et temperaturtrin på 120 °C
  • Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
  • Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravet til Type 1 Klasse A glas fra ASTM E438
  • 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og kontrol af optiske overfladefejl
Tekniske data
Camber (metrisk) 6μ m
Koncentricitet (metrisk) 13μ m
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Glass (Type 1, Class A)
Produkttype NMR Tube
Diameter (metrisk) Udvendig 4,±9635 0,0065 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4,±2065 0,0065 mm
Feltstyrke 600 MHz
Længde (engelsk) 7 tommer
Tykkelse (metrisk) væg 0.38 mm
Model- 535-PP-7-5