Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tyndvæggede præcisions-NMR-rør
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Model-:
505-PS-7-5
505-PS-8-5
505-PS-9-5
506-PP-7-5
506-PP-8-5
506-PP-9-5
507-PP-7-5
507-PP-8-5
507-PP-9-5
526-PP-7-5
526-PP-8-5
526-PP-9-5
527-PP-7-5
527-PP-8-5
527-PP-9-5
528-PP-7-5
528-PP-8-5
528-PP-9-5
535-PP-7-5
535-PP-8-5
535-PP-9-5
541-PP-7-5
541-PP-8-5
542-PP-7-5
542-PP-8-5
Feltstyrke:
1000MHz
100MHz
200MHz
300MHz
350MHz
400MHz
500MHz
600MHz
800MHz
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Manufactured in a state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facility using a unique precision shrinking and grinding process to shape the inner surface with maximized filling factor.
- Inner surface is resistant to strong acid and base at ambient temperature
- Can be operated safely at temperatures up to 230°C, and within a temperature step of 120°C
- Rated as hydrolytic class 1
- Made from borosilicate glass that meets the requirement of Type 1 Class A glass from ASTM E438
- 100% inspection with multiple NIST traceable gauges and optical surface defect checks
Tekniske data
Tekniske data
Camber (metrisk) | 13 μm |
Koncentricitet (metrisk) | 51 μm |
Længde (metrisk) | 178 mm |
Diameter (metrisk) Udvendig | 4.9635±0.0065 mm |
Diameter (metrisk) Indvendig | 4.2065±0.0065 mm |
Feltstyrke | 350MHz |
Længde (engelsk) | 7 in. |
Tykkelse (metrisk) væg | 0.38 mm |
Model- | 526-PP-7-5 |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tyndvæggede præcisions-NMR-rør >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion