Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tungvæggede præcisions-NMR-rør
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Model-:
501-PS-7-5
501-PS-8-5
501-PS-9-5
502-PP-7-5
502-PP-8-5
502-PP-9-5
522-PP-7-5
522-PP-8-5
522-PP-9-5
Feltstyrke:
100MHz
300 MHz
500 MHz
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Indeholder
Rør og engangshætte
Fremstillet i en state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facilitet ved hjælp af en unik præcisionskrympe- og slibeproces til at forme den indre overflade med maksimeret fyldningsfaktor.
- Indvendig overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
- Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for temperaturtrin på 120 °C
- Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
- Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravet til Type 1 Klasse A glas fra ASTM E438
- 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og kontrol af optiske overfladefejl
Tekniske data
Tekniske data
| Camber (metrisk) | 51μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 51μ m |
| Længde (metrisk) | 203,2 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4,±9635 0,0065 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2,±160 0,013 mm |
| Feltstyrke | 500 MHz |
| Længde (engelsk) | 8 tommer |
| Tykkelse (metrisk) væg | 1.4 mm |
| Model- | 522-PP-8-5 |