Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 4 mm OD Tyndvæggede præcisions-NMR-rør
Artikelnummer. 15358808 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
152.4 mm
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Model-:
405-PS-6-5
405-PS-7-5
405-PS-8-5
405-PS-9-5
406-PP-7-5
406-PP-8-5
427-PP-7-5
427-PP-8-5
427-PP-9-5
435-PP-7-5
Feltstyrke:
100MHz
300MHz
400MHz
600MHz
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Artikelnummer. 15358808
Brand: Wilmad-LabGlass™ 663000475
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Indeholder
Tube and disposable cap
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
  • Inner surface is resistant to strong acid and base at ambient temperature
  • Can be operated safely at temperatures up to 230°C, and within a temperature step of 120°C
  • Rated as hydrolytic class 1
  • Made from borosilicate glass that meets the requirement of Type 1 Class A glass from ASTM E438
  • 100% inspection with multiple NIST traceable gauges and optical surface defect checks
For experiments requiring critical shimming quality (high/ultrahigh field, non-spinning, multi-dimensional, multi-nuclei, DNP experiments and studies involving biological samples)
Tekniske data
Camber (metrisk) 51 μm
Koncentricitet (metrisk) 76 μm
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Borosilicate Glass
Diameter (metrisk) Udvendig 3.9835±0.0065 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 3.240±0.013 mm
Feltstyrke 300MHz
Længde (engelsk) 7 in.
Tykkelse (metrisk) væg 0.38 mm
Model- 406-PP-7-5