Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 4 mm OD Tyndvæggede præcisions-NMR-rør
Shop alle SP Scienceware produkterBeskrivelse
Indeholder
Rør og engangshætte
- Indvendig overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
- Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for et temperaturtrin på 120 °C
- Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
- Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravet til Type 1 Klasse A glas fra ASTM E438
- 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og kontrol af optiske overfladefejl
Tekniske data
Tekniske data
| Camber (metrisk) | 6μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 13μ m |
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3,±9835 0,0065 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3,±240 0,013 mm |
| Feltstyrke | 600 MHz |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Tykkelse (metrisk) væg | 0.38 mm |
| Model- | 435-PP-7-5 |